Learn More
Calcium hydroxide, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10761604
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1305-62-0
Formula molecolare CaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 74.09
Numero MDL MFCD00010901
InChI Key AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione 2850.0°C
Materiale o nome chimico Calcium hydroxide
Punto di fusione 580.0°C
Colore White
Forma fisica Amorphous Powder
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Complexometry)
Formula lineare Ca(OH)2
Indice di Merck 15, 1675
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol,soluble in glycerol and sugar,insoluble in alcohol
IUPAC Name calcium dihydroxide
Peso formulazione 74.09
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Identificazione Passes Tests
Imballaggio Plastic drum
Densità 2.24g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.