Learn More
Calcium granules, redistilled, -6 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
133.67€ - 386.93€
Identificatori chimici
CAS | 7440-70-2 |
---|---|
Formula molecolare | Ca |
Molecular Weight (g/mol) | 40.08 |
Numero MDL | MFCD00010897 MFCD00085314 |
InChI Key | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate |
PubChem CID | 5460341 |
ChEBI | CHEBI:29320 |
IUPAC Name | calcium |
SMILES | [Ca] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11306677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000875.30 |
250 g |
133.67€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11316677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000875.A1 |
1 kg |
386.93€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-70-2 | |
40.08 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
5460341 | |
calcium |
Ca | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate | |
CHEBI:29320 | |
[Ca] |
Specifica
Calcium | |
Redistilled | |
Silvery-white granules | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
calcium | |
5460341 | |
-6 Mesh | |
Granular |
Silver-White | |
7440-70-2 | |
1.54g/cm3 | |
Ca | |
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate | |
[Ca] | |
40.08 | |
CHEBI:29320 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H261
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-179-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EV8040000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Calcium granules
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .