Learn More
Calcium fluoride crystal optic disc, 22mm x 4mm, polished both sides
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 038429.KT
208.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15476225
  • 215.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Calcium fluoride crystal optic disc
22mm x 4mm, Polished both sides
1 Ea.
MFCD00010907
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Calcium fluoride crystal optic disc, 22mm x 4mm, polished both sides > 1 each