Learn More
Calcium cyanamide, tech., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 156-62-7 | CCaN2
34.07€ - 130.65€
Identificatori chimici
CAS | 156-62-7 |
---|---|
Formula molecolare | CCaN2 |
Numero MDL | MFCD00064894 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11473780
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089462.22 |
100 g |
34.07€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11493780
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089462.36 |
500 g |
130.65€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
156-62-7 | |
CCaN2 | |
MFCD00064894 |
Specifica
Calcium cyanamide | |
156-62-7 | |
Powder | |
CaNCN | |
UN1403 | |
14,1662 | |
Caratteristiche | |
Moisture sensitive |
1340°C | |
Gray | |
CCaN2 | |
MFCD00064894 | |
4124391 | |
80.11 | |
Specific type | |
2.29 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H318-H302-H335
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P501c
H302-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CALCIUM CYANAMIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-861-8
missing translation for 'rtecsNumber' : GS6000000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures