Learn More
Calcium crystalline dendritic pieces, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7049472
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-70-2
Formula molecolare Ca
Molecular Weight (g/mol) 40.08
Numero MDL MFCD00010897 MFCD00085314
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC Name calcium
SMILES [Ca]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium crystalline dendritic pieces
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1401
Quantità 5 g
Percent Purity 99.98%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Forma Pieces
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium crystalline dendritic pieces
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium