Learn More
Calcium Chloride, purum, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071867 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Purum, drying agent, dehydrated, granulated,≥97.0% (KT)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Formula molecolare CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
Numero MDL MFCD00010903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC Name calcium;dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride
Forma fisica Granules
Quantità 1 kg
Formula lineare CaCl2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 110.98g/mol
Percent Purity ≥97% (KT)
Grado purum
Pressione del vapore 0.01mmHg (20°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride