Learn More
Calcium Chloride Hexahydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15681100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
meets analytical specification of European Pharmacopoeia, E509, 97-103%, ≤0.0001% Al
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7774-34-7
Formula molecolare CaCl2H12O6
Molecular Weight (g/mol) 219.068
Numero MDL MFCD00149616
InChI Key QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
IUPAC Name calcium;dichloride;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Hexahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.
Quantità 2.5 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 219.08g/mol
Percent Purity 97 to 103%
Densità 1.71g/mL at 25°C