Learn More
Calcium Chloride Hexahydrate, 98.5%+, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072897 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Identificatori chimici
CAS 7774-34-7
Formula molecolare CaCl2H12O6
Molecular Weight (g/mol) 219.07
Numero MDL 149616
InChI Key QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punto di fusione 30°C
Colore Colorless
pH 6.5 to 8.0
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 219.08g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)