Learn More
Calcium Chloride Dihydrate (White Crystals to Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-24969
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
Calcium Chloride Dihydrate (White Crystals to Powder)
Calcium Chloride is suitable for use in the preparation of buffer solutions.
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8, 10043-52-4
Formula molecolare Ca Cl2 · 2 H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Punto di fusione 175°C
Colore Beige-White
pH 4.5 to 6.5
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 105.0 %
Indice di Merck 15, 1661
Peso formulazione 147.02
Percent Purity 99.0 to 105.0%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 0.830g/cm³
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium Chloride Dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride