Learn More
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15693380
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15693380 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
50 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Codice prodotto. 15693380
Marca: Honeywell-Fluka 3130750KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2 · 2H2O
Sinonimo Potassium rhodanide
Specifica
Punti di ebollizione 1,900°C
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 176°C (decomposition)(literature)
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 kg
Formula lineare KSCN
Numero MDL MFCD00011413
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01
Percent Purity >99%
Grado ACS Reagent/Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Fiberboard Box
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™ >