Learn More
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15603390 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
50kg
pezzi 6
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2 · 2H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Quantità 6 x 2.5 kg
Numero MDL MFCD00149613
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate