Learn More
Calcium Chloride, Dihydrate, Granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15527904
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride
Nota nome Dihydrate
Forma fisica Granules
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 147.01
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 0.84kg