Learn More
Calcium Chloride, Dihydrate, Granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15517904
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride
Nota nome Dihydrate
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Peso formulazione 147.01
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 0.84kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 500GR CALCIUMCHLORIDE 2AQ BAKER ANALYZED A.C.S. Re
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium chloride, dihydrate
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.