Learn More
Calcium chloride dihydrate, ACS, 99.0-105.0%, Thermo Scientific Chemicals
43.32€ - 123.62€
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Numero MDL MFCD00149613
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11367608
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
033296.36
500 g
43.32€
500g
11377608
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
033296.A3
2 kg
123.62€
2kg
Descrizione
Descrizione
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
10035-04-8
CaCl2·2H2O
MFCD00149613
Specifica
Calcium chloride dihydrate
10035-04-8
99.0-105.0%
MFCD00149613
147.02 (110.99 Anhydrous)
Hygroscopic
For ACS analysis
Powder
CaCl2·2H2O
Soluble in water,acetic acid and alcohol.
Reagente ACS
0.835 g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium chloride dihydrate