Learn More
Calcium chloride dihydrate, 99%, for biochemistry, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13525020
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Formula molecolare CaCl2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 147.02
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Chloride Dihydrate
Punto di fusione 175.0°C
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare CaCl2·2H2O
Indice di Merck 15,1661
Informazioni di solubilità Clear colorless
Peso formulazione 147.02
Percent Purity 99%
Grado Biochemical
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 0.83
Densità 0.8300g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride dihydrate