Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™ Codice prodotto.: 15697750
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15697750 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
5 kg, Drum with liner
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Imballaggio:
Drum with liner
Fiberboard box
Flacone in polietilene
Codice prodotto. 15697750
Marca: Honeywell Research Chemicals C38815KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Punti di ebollizione 1.90°C (1.013hPa)
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 765°C
Colore Colorless
pH 4,5 - 8
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Odore Odorless
Imballaggio Drum with liner
Titolo del prodotto
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™ >