Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15687750 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Imballaggio:
Drum with liner
Fiberboard box
Flacone in polietilene
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-04-8
Numero MDL MFCD00149613
Specifications
Punti di ebollizione 1.90°C (1.013hPa)
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 765°C
Colore Colorless
pH 4,5 - 8
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium chloride dihydrate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium chloride-2-hydrate