Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15667750 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
1 kg, Flacone in polietilene
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Imballaggio:
Drum with liner
Fiberboard box
Flacone in polietilene
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-04-8
Numero MDL MFCD00149613
Specifica
Punti di ebollizione 1.90°C (1.013hPa)
Materiale o nome chimico Calcium chloride dihydrate
Punto di fusione 765°C
Colore Colorless
pH 4,5 - 8
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 147.01g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Titolo del prodotto
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™ >