Learn More
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15667760 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Anhydrous, powder,≥97%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Formula molecolare CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
Numero MDL MFCD00010903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione 1,900°C
Materiale o nome chimico Calcium chloride
Punto di fusione 772°C (literature)
Nota nome Anhydrous, powder, ≥97%
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Formula lineare CaCl2
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name calcium;dichloride
Peso formulazione 110.98
Percent Purity >97%
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 0.01 mmHg (20°C)
Densità 2.150 g/cm3