Learn More
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
5kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium chloride |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | CaCl2 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
IUPAC Name | calcium;dichloride |
Peso formulazione | 110.98g/mol |
Percent Purity | ≥97% |
Imballaggio | Flacone in polietilene |
Pressione del vapore | 0.01 mmHg (20°C) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: calcium chloride