Learn More
Calcium chloride, 93+%, extra pure, powder, anhydrous
Codice prodotto. p-46072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
25g
500g
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10043-52-4
Formula molecolare CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 110.98
Numero MDL MFCD00010903
InChI Key UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Specifica
Punti di ebollizione >1600.0°C
Materiale o nome chimico Calcium chloride
Punto di fusione 782.0°C
Nota nome 96%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Complexometry)
Formula lineare CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Indice di Merck 15,1661
Informazioni di solubilità Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
IUPAC Name calcium dichloride
Peso formulazione 110.99
Percent Purity 96%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/