Learn More
Calcium Carbonate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10448400
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium carbonate
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 825°C
Colore White
pH 8 to 9
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 100.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Identificativo prodotto
  • Calcium carbonate