Learn More
Calcium carbonate(CaCO3), Honeywell™
Codice prodotto. 15697760 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium carbonate(CaCO3)
CAS 471-34-1
Quantità 500 g
Formula molecolare CCaO3
Formula lineare CaCO3
Numero MDL MFCD00010906
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name calcium;carbonate
Molecular Weight (g/mol) 100.09
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
Peso formulazione 100.09g/mol
Densità 2.93g/mL at 25°C