Learn More
Calcium carbonate, ACS reagent, chelometric standard
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium carbonate |
Punto di fusione | 825.0°C |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | CaCO3 |
Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
Indice di Merck | 15,1659 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
IUPAC Name | calcium carbonate |
Peso formulazione | 100.09 |
Percent Purity | 99.95 to 100.05% (on dried substance) (Complexometry) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium carbonate