Learn More
Calcium Carbonate, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120279 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
ACS Reagent,≥99.0%, powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
Formula molecolare CCaO3
Molecular Weight (g/mol) 100.09
Numero MDL MFCD00010906
InChI Key VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium Carbonate(Caco3)
Punto di fusione 825°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula lineare CaCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
IUPAC Name calcium carbonate
Peso formulazione 100.09g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.93g/mL at 25°C