Learn More
Calcium carbonate, 98%, pure, light powder
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Calcium carbonate |
Punto di fusione | 825.0°C |
Nota nome | 98% |
Colore | White |
Forma fisica | Fine Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Complexometry) |
Formula lineare | CaCO3 |
Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
Indice di Merck | 15, 1659 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium carbonate