Learn More
Calcium Carbonate, 98+%, Extra Pure, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10375120 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
数量:
1 kg
3 kg
5 kg
包装:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
5kg
Calcium Carbonate, 98+%, Extra Pure, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-34-1
分子式 CCaO3
分子量 (g/mol) 100.09
MDL 编号 MFCD00010906
InChI 键 VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC 名称 calcium carbonate
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
熔点 825°C
颜色 White
pH 8 to 9
物理形态 Solid
数量 3 kg
化学式量 100.09g/mol
包装 Recipiente per polveri in plastica
Identificativo prodotto
  • Calcium carbonate