Learn More
Calcium carbide, 72-82%, Thermo Scientific Chemicals
35.43€ - 182.91€
Identificatori chimici
CAS | 75-20-7 |
---|---|
Formula molecolare | C2Ca |
Molecular Weight (g/mol) | 64.1 |
Numero MDL | MFCD00010905 |
Sinonimo | calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10646124
|
Thermo Scientific Acros
389792500 |
250 g | Glass bottle |
35.43€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10762284
|
Thermo Scientific Acros
389790010 |
1 kg | Glass bottle |
121.61€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10219103
|
Thermo Scientific Acros
389790025 |
2.5 kg | Glass bottle |
182.91€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
75-20-7 | |
64.1 | |
calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate |
C2Ca | |
MFCD00010905 |
Specifica
2300.0°C | |
2160.0°C | |
Gray | |
12 to 23% (CaO) (Complexometry) | |
CaC2 | |
15, 1658 | |
Solubility in water: hydrolyses | |
64.1 | |
Positive |
Calcium carbide | |
75-20-7 | |
Lump | |
C2Ca | |
MFCD00010905 | |
calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate | |
64.1 | |
72 to 82% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Keep away from any possible contact with water,because of violent reaction and possible flash fire.
Handle under inert gas.
Protect from moisture.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protecti
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-848-3
- Calcium carbide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Calcium carbide, Calcium oxide