Learn More
Calcium bromide hydrate, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10544664
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71626-99-8
Formula molecolare Br2Ca
Molecular Weight (g/mol) 199.89
Numero MDL MFCD00149608
InChI Key WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium bromide hydrate
Punto di fusione 730.0°C
Nota nome For analysis
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 2.5 kg
Formula lineare CaBr2·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Peso formulazione 199.9
Percent Purity ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium bromide hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Calcium bromide, hydrate