Learn More
Calcium bromide hydrate, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
135.68€ - 1178.00€
Identificatori chimici
CAS | 71626-99-8 |
---|---|
Formula molecolare | Br2Ca |
Molecular Weight (g/mol) | 199.89 |
Numero MDL | MFCD00149608 |
InChI Key | WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | calcium dibromide |
SMILES | [Ca++].[Br-].[Br-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11415210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044497.14 |
25 g |
135.68€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11425210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044497.22 |
100 g |
398.99€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11435210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044497.36 |
500 g | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
71626-99-8 | |
199.89 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[Br-].[Br-] |
Br2Ca | |
MFCD00149608 | |
calcium dibromide |
Specifica
Calcium bromide hydrate | |
White | |
(metals basis) | |
MFCD00149608 | |
[Ca++].[Br-].[Br-] | |
199.89 | |
99.999% |
71626-99-8 | |
Crystalline | |
Br2Ca | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium dibromide | |
199.90 (Anhydrous) |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 232-164-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV9328000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures