Learn More
Calcium boride, 95+%
Codice prodotto. p-7051654
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
CAS: 12007-99-7 | B6Ca | 104.938 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12007-99-7
Formula molecolare B6Ca
Molecular Weight (g/mol) 104.938
Numero MDL MFCD00148904
InChI Key AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 16212529
SMILES B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium boride
Punto di fusione 2235°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Dissolves slowly in acids
Peso formulazione 104.95
Percent Purity ≥95%
Densità 2.30 g/mL