Learn More
Calcium arsenate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11323618
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Packing group II
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Calcium arsenate is also used in weather- resistant wood treatment. It was used mainly in viticulture, in the past. it was mainly used against the boll weevil in cotton cultivation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-44-1
Formula molecolare As2Ca3O8
Molecular Weight (g/mol) 398.069
Numero MDL MFCD00049407
InChI Key RMBBSOLAGVEUSI-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo calcium arsenate, pencal, cucumber dust, spra-cal, calcium-o-arsenate, chip-cal granular, tricalcium arsenate, calcium orthoarsenate, kalziumarseniat german, arsenic acid, calcium salt
PubChem CID 24501
IUPAC Name tricalcium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsane
SMILES [O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium arsenate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Informazioni di solubilità It is soluble in water and acids,insoluble in organic solvents
Peso formulazione 398.03
Imballaggio Packing group II
Densità 3.62 g/cm3 at 20°C