Learn More
Calcium acetate hydrate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
31.16€ - 124.62€
Identificatori chimici
CAS | 114460-21-8 |
---|---|
Formula molecolare | C4H6CaO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 158.17 |
Numero MDL | MFCD00012448 |
InChI Key | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | Acetic acid, calcium salt hydrate |
IUPAC Name | calcium diacetate |
SMILES | [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10772251
|
Thermo Scientific Acros
211052500 |
250 g | Flacone in plastica |
31.16€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10782441
|
Thermo Scientific Acros
211050010 |
1 kg | Flacone in plastica |
73.16€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11331440
|
Thermo Scientific Acros
211050051 |
5 kg | Plastic drum |
124.62€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
114460-21-8 | |
158.17 | |
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L | |
calcium diacetate |
C4H6CaO4 | |
MFCD00012448 | |
Acetic acid, calcium salt hydrate | |
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Specifica
Calcium acetate hydrate | |
White | |
Powder and/or Agglomerates | |
C4H6CaO4 | |
MFCD00012448 | |
13,60; 15,46 | |
Acetic acid, calcium salt hydrate | |
VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L | |
calcium diacetate | |
158.17 | |
Ultrapuro |
114460-21-8 | |
7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C) | |
98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Ca | |
02,IV,113 | |
14,1646 | |
Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
158.17 | |
99% | |
Authentic |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium acetate hydrate