Learn More
Calcium Acetate, Extra Pure, SLR, Dried, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10588220 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
Identificatori chimici
CAS 62-54-4
Formula molecolare C4H6CaO4
Molecular Weight (g/mol) 158.17
Numero MDL 12448
InChI Key VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name calcium diacetate
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Colore White
pH 7.6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 158.17g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica