Learn More
Sulfure de cadmium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
190.00CHF - 735.00CHF
Identifiants chimiques
CAS 1306-23-6
Formule moléculaire CdS
Poids moléculaire (g/mol) 144.47
Numéro MDL MFCD00010922
Clé InChI FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CID PubChem 14783
ChEBI CHEBI:50833
Nom IUPAC sulfanylidènecadmium
SMILES [S--].[Cd++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11324457
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038342.18
50 g
190.00CHF
50g
Il en reste null
Expédition estimée: 11-07-2025
Ajouter au panier
11334457
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038342.30
250 g
735.00CHF
250g
Il en reste null
Expédition estimée: 04-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
The main application of cadmium sulfide is as a pigment. Cadmium sulfide is also used in the production of solar cells. Used as light dependent resistors/photo resistors for light sensors. Used in MOCVD, sputtering and electrochemical deposition. In screen printing, it is used as a slurry containing dispersed cadmium sulfide. It is also used in dandruff shampoos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1306-23-6
144.47
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
14783
sulfanylidènecadmium
CdS
MFCD00010922
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CHEBI:50833
[S--].[Cd++]
Spécification
Cadmium sulfide
1306-23-6
Poudre / granulés
CdS
UN3077
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
sulfanylidènecadmium
14783
144.46
Odorless
980°C (sublimation)
Orange
(Base des métaux)
MFCD00010922
14,1628
Soluble in acid,very slightly soluble in ammonium hydroxide.
[S--].[Cd++]
144.47
CHEBI:50833
99.999%
4.82 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H350-H372-H341-H361-H302
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-147-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EV3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis