Learn More
Cadmium sulfate hydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
40.00€ - 516.00€
Identificatori chimici
CAS | 15244-35-6 |
---|---|
Formula molecolare | CdO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 208.47 |
Numero MDL | MFCD00151655 |
InChI Key | QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | cadmium(2+) sulfate |
SMILES | [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11479452
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10168.22 |
100 g |
40.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11489452
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10168.36 |
500 g |
132.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11499452
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10168.0E |
2500 g |
516.00€
2500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsCadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in water (1130g/L ).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. keep container tightly closed. Store away from strong oxidizing agents.
Identificatori chimici
15244-35-6 | |
208.47 | |
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L | |
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CdO4S | |
MFCD00151655 | |
cadmium(2+) sulfate |
Specifica
Cadmium sulfate hydrate | |
15244-35-6 | |
MFCD00151655 | |
14,1627 | |
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) sulfate | |
208.46 (Anhydrous) | |
Odorless | |
3.08 |
41.5°C (trans pt) | |
CdO4S | |
UN2570 | |
Soluble in water (1130g/L ). | |
[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
208.47 | |
98% | |
1.565 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H330-H340-H350-H360-H372
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H340-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CADMIUM COMPOUNDS
missing translation for 'einecsNumber' : 233-331-6
missing translation for 'rtecsNumber' : EV2850000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cadmium sulfate hydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium sulfate hydrates