Learn More
Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent, crystals
Codice prodotto. 10094063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
100 g, Glass bottle, 100g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
CAS: 7790-84-3 | Cd3O12S3·8H2O | 769.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-84-3
Formula molecolare Cd3O12S3·8H2O
Molecular Weight (g/mol) 769.51
Numero MDL MFCD02253000
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Punto di fusione 41.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Formula lineare 3CdSO4·8H2O
Indice di Merck 15,1632
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia
Peso formulazione 769.51
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Titolo del prodotto
Cadmium sulfate, 8/3-hydrate, ACS reagent, crystals >