Learn More
Cadmium shot, 3-6mm (0.1-0.2in), 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11333647
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-43-9
Formula molecolare Cd
Molecular Weight (g/mol) 112.41
Numero MDL MFCD00010914
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC Name cadmium
SMILES [Cd]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium shot
Nota nome 3mm (0.1 in.)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 kg
Percent Purity 99.999%
Forma Shot
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium shot
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..