Learn More
Cadmium rod, 12.7mm (0.5in) dia x 23cm (9.0in), Puratronic™, 99.999+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
223.00€ - 980.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-43-9 |
---|---|
Formula molecolare | Cd |
Molecular Weight (g/mol) | 112.41 |
Numero MDL | MFCD00010914 |
InChI Key | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
PubChem CID | 23973 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
IUPAC Name | cadmium |
SMILES | [Cd] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11355739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010120.KG |
1 Pc. |
223.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15424735
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010120.KJ |
5 Pc. |
980.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-43-9 | |
112.41 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
23973 | |
cadmium |
Cd | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
CHEBI:22977 | |
[Cd] |
Specifica
Cadmium rod | |
7440-43-9 | |
Cd | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
[Cd] | |
112.41 | |
CHEBI:22977 | |
Puratronic™ | |
Rod |
12.7mm (0.5 in.) dia. x 23cm (9.0 in.) | |
(metals basis) | |
MFCD00010914 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
cadmium | |
23973 | |
≥99.999% | |
≈250g/rod |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cadmium rod
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H330-Letale se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .