Learn More
Cadmium oxide, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
39.09€ - 105.53€
Identificatori chimici
CAS 1306-19-0
Formula molecolare CdO
Molecular Weight (g/mol) 128.41
Numero MDL MFCD00010921
InChI Key CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
IUPAC Name oxocadmium
SMILES [O--].[Cd++]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15299716
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223792500
250 g
39.09€
250g
15279716
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
223790010
1 kg
105.53€
1kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1306-19-0
128.41
CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
14782
[O--].[Cd++]
CdO
MFCD00010921
cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
oxocadmium
Specifica
1385.0°C
1306-19-0
CdO
MFCD00010921
cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
oxocadmium
14782
99%
Cadmium oxide
98.5% min. (Complexometry)
CdO
15,1628
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
[O--].[Cd++]
128.41
128.41
Pure
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Suspected
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-146-2
Identificativo prodotto
  • Cadmium oxide, brown
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.