Learn More
Cadmium iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10402855
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-80-9
Numero MDL MFCD00010920
InChI Key OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC Name cadmium(2+);diiodide
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 787°C
Materiale o nome chimico Cadmium iodide
Punto di fusione 388°C
Nota nome 99%
Colore White to Yellow
Forma fisica Shiny Crystalline Flakes or Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula molecolare CdI2
Formula lineare CdI2
Indice di Merck 15, 1626
Informazioni di solubilità Solubility in water: 798g/L (20°C)
Molecular Weight (g/mol) 366.2
Peso formulazione 366.2
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.