Learn More
Cadmium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349347
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Cadmium fluoride is used in phosphors, glass and nuclear reactor controls. It is also used in high-temperature lubricants and to start crystals for lasers. It is used in oxygen-sensitive applications such as the production of metallic alloys and it is also used in limited medical treatment protocols. In addition, it can be used in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7790-79-6
Formula molecolare CdF2
Molecular Weight (g/mol) 150.41
Numero MDL MFCD00010919
InChI Key LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name cadmium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Cd++]
Especificaciones
Punti di ebollizione 1758°C
Materiale o nome chimico Cadmium fluoride
Punto di fusione 1100°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1619
Peso formulazione 150.4
Percent Purity 99.99%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Densità 6.64g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado