Learn More
Chlorure de cadmium, poudre blanche, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
138.00CHF - 400.00CHF
Identifiants chimiques
CAS 10108-64-2
Formule moléculaire CdCl2
Poids moléculaire (g/mol) 183.31
Numéro MDL MFCD00010916
Clé InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CID PubChem 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nom IUPAC Dichlorocadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11301938
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011860.14
25 g
138.00CHF
25g
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
11391928
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011860.22
100 g
400.00CHF
100g
Il en reste null
Expédition estimée: 27-06-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Cadmium chloride is a precursor material for cadmium sulfide, which is a brilliant yellow pigment known as Cadmium Yellow. It is mainly utilized in dyeing, pigments, photocopying and electroplating of cadmium. It is a mild Lewis acid, and can form tetrachlorocadmium species. It is used in the preparation of organocadmium compounds, such as dialkyl or diaryl cadmium, which are useful for the synthesis of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10108-64-2
183.31
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
24947
Dichlorocadmium
CdCl2
MFCD00010916
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CHEBI:35456
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spécification
960°C
568°C
Blanc
99.99% (Metals basis)
MFCD00010916
Highly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in alcohol.
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
183.31
CHEBI:35456
Odorless
4.047 g/cm3
Cadmium chloride
10108-64-2
Poudre
CdCl2
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Dichlorocadmium
24947
183.32
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P501c
H301-H330-H335-H340-H350-H360FD-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-296-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EV0175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Cadmium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cadmium chloride
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis