Learn More
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10730302
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-78-5
Formula molecolare 2·5 H2O
Molecular Weight (g/mol) 228.34
Numero MDL MFCD00799071
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium chloride hemipentahydrate
Punto di fusione 34.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals and/or Chunks
Quantità 500 g
Formula lineare CdCl2·5/2H2O
Indice di Merck 15, 1622
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in ethanol and methanol
Peso formulazione 228.34
Percent Purity 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium chloride hemipentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.