Learn More
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 10310714 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
2.5 kg, Glass bottle, 2.50kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
CAS: 7790-78-5 | 2·5 H2O | 228.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-78-5
Formula molecolare 2·5 H2O
Molecular Weight (g/mol) 228.34
Numero MDL MFCD00799071
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium chloride hemipentahydrate
Punto di fusione 34.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals and/or Chunks
Quantità 2.5 kg
Formula lineare CdCl2·5/2H2O
Indice di Merck 15, 1622
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1680g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in ethanol and methanol
Peso formulazione 228.34
Percent Purity 79.5 to 81.0% (CdCl2)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Titolo del prodotto
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS reagent >