Learn More
Cadmium chloride hemipentahydrate, ACS, 79.5-81.0%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301769
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cadmium chloride is also used for photocopying, dyeing and electroplating. Useful in pyrotechnic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-78-5
Molecular Weight (g/mol) 563.984
Numero MDL MFCD00799071
InChI Key GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Sinonimo daunorubicin hydrochloride, daunorubicin hcl, daunomycin hydrochloride, daunoblastina, rubidomycin hydrochloride, daunorubicinol hydrochloride, daunoblastin, rubomycin, ondena, daunomycin chlorohydrate
PubChem CID 62770
IUPAC Name (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione;hydrochloride
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)N)O.Cl
Spécification
Materiale o nome chimico Cadmium chloride hemipentahydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 79.5-81.0%
Formula molecolare C27H30ClNO10
Informazioni di solubilità Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Peso formulazione 228.36 (183.32 Anhydrous)
Grado ACS
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.6513
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis