Learn More
Cadmium Carbonate, Pure
Codice prodotto. 15269716 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium Carbonate
Punto di fusione 343°C to 412°C
Nota nome Pure
CAS 513-78-0
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 60.0 to 63.0% (Cd)
Formula molecolare CCdO3
Formula lineare CdCO3
Numero MDL MFCD00010918
Numero UN 2570
Fieser 04,67
Indice di Merck 15,1621
Sinonimo cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and in concentrated, solutions of nh4-salts
InChI Key GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name cadmium(2+) carbonate
Molecular Weight (g/mol) 172.42
PubChem CID 10564
Peso formulazione 172.41
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) >95%
Odore Odorless
Aspetto Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.