Learn More
Cadmium bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11323857
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-42-6
Numero MDL MFCD00015996
Sinonimo cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Specifica
Punti di ebollizione 863°C
Materiale o nome chimico Cadmium bromide
Punto di fusione 567°C
Nota nome Ultra dry
Colore White to Yellow
Forma fisica Beads
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1615
Peso formulazione 272.22
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.192 g/mL