Learn More
Cadmium arsenide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308097
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Cadmium arsenide has a electronic properties and is used in 3D crystal structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12006-15-4
Formula molecolare As2Cd3
Molecular Weight (g/mol) 487.085
Numero MDL MFCD00049723
InChI Key FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium arsenide
PubChem CID 6391215
SMILES [As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium arsenide
Colore Gray
Forma fisica Lump
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Cd3As2
Numero UN UN1557
Peso formulazione 487.04
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Densità 3.031g/mL