Learn More
Cadmium acetate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11348698
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
In cadium electroplating
Cadmium acetate dihydrate is in the porcelain production for the production of iridescent used effects. Moreover, it is in the analytical chemistry, a reagent for the detection of sulfur, selenium and tellurium. It is also used as chemical and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5743-04-4
Formula molecolare C4H10CdO6
Molecular Weight (g/mol) 266.53
Numero MDL MFCD00012449
InChI Key AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium acetate dihydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Numero UN UN2570
Indice di Merck 14,1614
Informazioni di solubilità Freely soluble in water, soluble in alcohol
Peso formulazione 266.54 (230.50 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.01 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium acetate dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cadmium acetate dihydrate